Learn More
Cytiva Película de gel GelBond PAG
Código de producto. 10086234 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Geles de agarosa
Geles de poliacrilamida
Longitud (métrico):
94 mm
258 mm
260 mm
Anchura (métrico):
84 mm
124 mm
203 mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10086234 Geles de poliacrilamida 258 mm 124 mm paquete de 50
10075804 Geles de agarosa 258 mm 124 mm 50 PCS
10575785 Geles de agarosa 94 mm 84 mm paquete de 50
10754037 Geles de poliacrilamida 260 mm 203 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10086234 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 80112936
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La película de gel Cytiva™ GelBond PAG es un medio homogéneo de alta densidad.
La película Cytiva™ GelBond es una película de poliéster transparente y flexible diseñada para soportar geles. El gel fundido de la película GelBond permanece permanentemente adherido a la película mediante electroforesis o inmunodifusión y todos los procedimientos posteriores de fijación, tinción, decoloración y secado.
  • La película GelBond se ha fabricado con poliéster fino (0,2 mm). Paquete de 50 películas, 124 x 258 mm.
  • Medio homogéneo de alta densidad
Cada película tiene un lado hidrófilo y un lado hidrófobo. El gel debe fundirse en el lado hidrófilo, que es el lado donde se dispersará una gota de agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Geles de poliacrilamida
Cantidad 50/Paq.
Longitud (imperial) 10,1 in
Longitud (métrico) 258 mm
Anchura (imperial) 5,0 in
Anchura (métrico) 124 mm
Tipo de producto Película de gel