Learn More
Cytiva Paquetes de bandejas de tinción de geles
Código de producto. 10794977 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Divisor de placa de vidrio
Junta
Para utilizar con (equipo):
Soporte de colado
Unidad vertical Hoefer SE 600
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10794977 Divisor de placa de vidrio Unidad vertical Hoefer SE 600 cada uno
10117194 Junta Soporte de colado paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10794977 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SE6102D
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Para su uso con el sistema de suministro de fluidos Hoefer Processor Plus.
  • Divisor de sándwich Club
  • Con muescas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Empareje dos sándwiches de gel para que se puedan usar hasta cuatro geles a la vez.
Para utilizar con (equipo) Unidad vertical Hoefer SE 600
Tipo Divisor de placa de vidrio
Dimensiones (L x An) 18 x 16 cm