Learn More
Cytiva Kits de calibrado mediante filtración en gel
Código de producto. 10734557 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
6500 a 75.000
Desde 43.000 hasta 669.000
Tamaño de la unidad:
1 SET
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Tamaño de la unidad
10734557 6500 a 75.000 1 SET
10196234 Desde 43.000 hasta 669.000 1 SET
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734557 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28403841
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Calibre columnas de filtración en gel de manera sencilla y fiable. Los kits de calibrado mediante filtración en gel Cytiva Life Sciences™ contienen una serie bien definida de estándares de proteínas.
  • Gama optimizada de proteínas adecuadas para soportes de alta resolución y columnas preempaquetadas
  • Cada kit contiene cinco viales de proteínas liofilizadas
  • Dextran 2000 azul incluido para determinar la fracción de anulación de l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (equipo) Medios de alta resolución y columna preenvasada
Tipo de producto Kit de calibración
Para utilizar con (aplicación) Calibración de columnas y medios de filtración de gel de alta resolución Superdex™, Superose y Sephacryl
Incluye 10 mg de Aprotinina (6500 Mr), 50 mg de Ribonucleasa A (13,700 Mr),15 mg de Anhidrasa carbónica (29,000 Mr), 50 mg de Ovoalbúmina (43,000 Mr), 50 mg de Conalbúmina (75,000 Mr), 50 mg de Dextran azul (2,000,000 Mr)
MWCO 6500 a 75.000
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gel Filtration Calibration Kit LMW
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin inhibitor, pancreatic basic