Learn More
Cytiva Kits de calibrado mediante filtración en gel
Código de producto. 10196234 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
6500 a 75.000
Desde 43.000 hasta 669.000
Tamaño de la unidad:
1 SET
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Tamaño de la unidad
10196234 Desde 43.000 hasta 669.000 1 SET
10734557 6500 a 75.000 1 SET
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10196234 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28403842
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Calibre columnas de filtración en gel de manera sencilla y fiable. Los kits de calibrado mediante filtración en gel Cytiva Life Sciences™ contienen una serie bien definida de estándares de proteínas.
  • Gama optimizada de proteínas adecuadas para soportes de alta resolución y columnas preempaquetadas
  • Cada kit contiene cinco viales de proteínas liofilizadas
  • Dextran 2000 azul incluido para determinar la fracción de anulación de l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (equipo) Medios de alta resolución y columna preenvasada
Tipo de producto Kit de calibración
Para utilizar con (aplicación) Calibración de columnas y medios de filtración de gel de alta resolución Superdex™, Superose y Sephacryl
Incluye 50 mg de ovoalbúmina (43 000 Mr), 50 mg de conalbúmina (75 000 Mr), 50 mg de aldolasa (158 000 Mr), 15 mg de ferritina (440 000 Mr), 50 mg de tiroglobulina (669 000 Mr), 50 mg de dextrano azul (2 000 000 Mr)
MWCO Desde 43.000 hasta 669.000
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C