Learn More
GDF-5/BMP-14 Antibody (1065032) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30678439 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30678439 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30678439 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8340MFV450
Mouse Monoclonal Antibody
GDF-5/BMP-14 Monoclonal antibody specifically detects GDF-5/BMP-14 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GDF-5/BMP-14
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1065032
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BMP14, Cartilage-derived morphogenetic protein 1, cartilage-derived morphogenetic protein-1, CDMP-1, CDMP1LAP4, GDF-5, growth differentiation factor 5, growth/differentiation factor 5, OS5, Radotermin, SYNS2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human GDF-5, Ala382-Arg501, Accession # P43026
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8200
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b