Learn More
GDF-15 Antibody (7C12.B3.F2), Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Código de producto. 18258012 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18258012 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18258012 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP142725AF647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    876.51€
    757.05€ / 0.1 ml
    Ahorro 119.46€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
GDF-15 Monoclonal specifically detects GDF-15 in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GDF-15
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 7C12.B3.F2
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen growth differentiation factor 15, growth/differentiation factor 15, Macrophage inhibitory cytokine 1, MIC-1NSAID-activated gene 1 protein, MIC1Prostate differentiation factor, NAG-1NSAID-regulated gene 1 protein, NSAID (nonsteroidal inflammatory drug)-activated protein 1, PDFGDF-15, PLABNRG-1, Placental bone morphogenetic protein, Placental TGF-beta, PTGFBPTGF-beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This Protein A purified GDF-15 Antibody (7C12.B3.F2) was prepared by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to a region near the amino terminal end of human GDF-15 protein. A residue of cysteine was added to facilitate coupling to KLH. (Uniprot: Q99988)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hepatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9518
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Línea de productos Novus