Description
- El procedimiento analítico para la determinación de la fibra dietética implica una serie de digestiones de la muestra mediante enzimas termoestables utilizando el digestor enzimático GDE.
- Funciona de acuerdo con el método oficial AOAC para la determinación de la fibra dietética total.
- El agitador magnético de GDE garantiza la homogeneidad gracias a una agitación continua y constante de la muestra, evitando así el sobrecalentamiento que podría comprometer el éxito de las digestiones enzimáticas.
- Establezca el temporizador para el funcionamiento sin supervisión. Puede establecer rápidamente el tiempo de funcionamiento y centrarse en otras tareas.
- El depósito de policarbonato transparente garantiza una visibilidad y una resistencia mejorada de hasta 105° C; mientras que el uso de agua desionizada elimina cualquier posible creación de caliza.
- Posibilidad de regulación de temperatura excepcional con GDE: a través de una intuitiva pantalla digital podrá establecer la temperatura que desee, con uan precisión excelente de solo ± 0,2 °C.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de la fibra dietética |