Learn More
GDC-0623, MedChemExpress
Código de producto. 16499237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499237 5 mg 5 miligramos
16446836 100 mg 100 miligramos
16432767 50 mg 50 miligramos
16426688 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15610
MedChemExpress GDC-0623 (RG 7421) is a potent, ATP-uncompetitive inhibitor of MEK1 (Ki=0.13 nM, +ATP), and displays 6-fold weaker potency against HCT116 (KRAS (G13D), EC50=42 nM) versus A375 (BRAFV600E, EC50=7 nM).
GDC-0623 (RG 7421) is a potent, ATP-uncompetitive inhibitor of MEK1 (Ki=0.13 nM, +ATP), and displays 6-fold weaker potency against HCT116 (KRAS (G13D), EC50=42 nM) versus A375 (BRAFV600E, EC50=7 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GDC-0623
CAS 1168091-68-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14FIN4O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo RG 7421 MEK inhibitor 1
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (109.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=C(I)C=C1)=C1NC2=C(C(NOCCO)=O)C=CC3=CN=CN23
Peso molecular (g/mol) 456.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.21
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease