Learn More
GDC-0339, MedChemExpress
Código de producto. 16427238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16427238 10 mg 10 miligramos
16413257 50 mg 50 miligramos
16409767 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16427238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16976
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress GDC-0339 is a potent, orally bioavailable and well tolerated pan-Pim kinase inhibitor, with Kis of 0.03 nM, 0.1 nM and 0.02 nM for Pim1, Pim2 and Pim3, respectively. GDC-0339 is discovered as a potential treatment of multiple myeloma.
GDC-0339 is a potent, orally bioavailable and well tolerated pan-Pim kinase inhibitor, with Kis of 0.03 nM, 0.1 nM and 0.02 nM for Pim1, Pim2 and Pim3, respectively. GDC-0339 is discovered as a potential treatment of multiple myeloma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GDC-0339
CAS 1428569-85-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22F3N7OS
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 52 mg/mL (111.71 mM)
SMILES FC1=CC=CC(F)=C1C2=NC(C(NC3=C(N4CC[C@@H](F)[C@H](N)CC4)N(C)N=C3)=O)=C(N)S2
Peso molecular (g/mol) 465.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.5
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease