Learn More
GDAP1L1 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Código de producto. 30577691 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30577691 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30577691 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346246APC
Rabbit Polyclonal Antibody
GDAP1L1 Polyclonal antibody specifically detects GDAP1L1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GDAP1L1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen dJ881L22.1, dJ995J12.1.1, DKFZp761K228, ganglioside-induced differentiation-associated protein 1-like 1, GDAP1-L1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ganglioside-induced differentiation-associated protein 1-like 1. (Uniprot# Q96MZ0)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 78997
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG