missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GCNF/NR6A1 Antibody (OTI6F3), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30033625 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30033625 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30033625 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270825PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GCNF/NR6A1 Monoclonal antibody specifically detects GCNF/NR6A1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GCNF/NR6A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6F3
Conjugado PE
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen GCNF1, GCNFNR61, Germ cell nuclear factor, hGCNF, nuclear receptor subfamily 6 group A member 1, nuclear receptor subfamily 6, group A, member 1, retinoic acid receptor-related testis-associated receptor, Retinoid receptor-related testis-specific receptor, RTRhRTR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-248 of human NR6A1(NP_001480) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Olfactory
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2649
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.