Learn More
GCN2iB, MedChemExpress
Código de producto. 16493186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493186 25 mg 25 miligramos
16490957 50 mg 50 miligramos
16484668 10 mg 10 miligramos
16475506 100 mg 100 miligramos
16437387 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112654
MedChemExpress GCN2iB is an ATP-competitive inhibitor of a serine/threonine-protein kinase general control nonderepressible 2 (GCN2), with an IC50 of 2.4 nM.
GCN2iB is an ATP-competitive inhibitor of a serine/threonine-protein kinase general control nonderepressible 2 (GCN2), with an IC50 of 2.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GCN2iB
CAS 2183470-12-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12ClF2N5O3S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (36.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CN=C1OC)(NC2=CC=C(F)C(C#CC3=CN=C(N)N=C3)=C2F)=O
Peso molecular (g/mol) 451.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.83
Porcentaje de pureza 97.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease