missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GCET2 Antibody (HGAL/830), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18624718 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18624718 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18624718 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314261PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GCET2 Monoclonal antibody specifically detects GCET2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GCET2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HGAL/830
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen GAL, GCAT2, germinal center B-cell-expressed transcript 2 protein, germinal center expressed transcript 2, Germinal center-associated lymphoma protein, HGAL, MGC40441
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (178 Amino acid residues from around aa1-200) of human GCET2 protein (Uniprot: Q8N6F7)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 257144
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.