Learn More
GCET2 Antibody (HGAL/2373), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18333636 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18333636 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18333636 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314265H
Mouse Monoclonal Antibody
GCET2 Monoclonal antibody specifically detects GCET2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GCET2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HGAL/2373
Conjugado HRP
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen GAL, GCAT2, germinal center B-cell-expressed transcript 2 protein, germinal center expressed transcript 2, Germinal center-associated lymphoma protein, HGAL, MGC40441
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (178 Amino acid residues from around aa1-200) of human GCET2 protein (Uniprot: Q8N6F7)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 257144
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ