missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GBX2 Antibody (GBX2/7235), Novus Biologicals™

Código de producto. 18660535 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18660535 20 μg 20 microgramos
18602254 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18660535 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32383320ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GBX2 Monoclonal antibody specifically detects GBX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GBX2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GBX2/7235
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Gastrulation and brain-specific homeobox protein 2, gastrulation brain homeo box 2, gastrulation brain homeobox 2, homeobox protein GBX-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa150-350) of human GBX2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2637
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.