Learn More
GBR-12909 Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 17943795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17943795 5 mg 5 miligramos
17971215 50 mg 50 miligramos
17912065 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17943795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG2680055MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67469-78-7
Fórmula molecular C28 H32 F2 N2 O . 2(H Cl)
Peso molecular (g/mol) 523.48
Sinónimo GBR-12909 Dihydrochloride, 1-[2-[Bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)-piperazine Dihydrochloride (9CI), GBR 12909, I 893, Vanoxerine Dihydrochloride, 1-[2-[Bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)-piperazine Hydrochloride (1:2)
Nombre IUPAC 1-[2-[bis(4-fluorofenil)metaxi]etil]-4-(3-fenilpropil)piperazina; Cloruro
SMILES Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(OCCN2CCN(CCCc3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-[Bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)-piperazine Dihydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.2016