Learn More
Dihidrocloruro de GBR 12909, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423419 10 mg 10 miligramos
15433419 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60684.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Inhibidor de la absorción de dopamina
Dopamine uptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67469-78-7
Fórmula molecular C28H34Cl2F2N2O
Peso molecular (g/mol) 523.49
Número MDL MFCD00055193
Clave InChI MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104920
ChEBI CHEBI:64086
Nombre IUPAC 1-[2-[bis(4-fluorofenil)metoxi]etil]-4-(3-fenilpropil)piperazina; dihidrocloruro
SMILES C1CN(CCN1CCCC2=CC=CC=C2)CCOC(C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=C(C=C4)F.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GBR 12909 dihydrochloride
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Sinónimo vanoxerine dihydrochloride, gbr 12909 dihydrochloride, vanoxeamine, gbr-12909 dihydrochloride, vanoxerine hydrochloride, unii-mwo1ip03ev, mwo1ip03ev, vanoxerine dihydrochloride gbr12909, gbr12909 dihydrochloride, 1-2-bis 4-fluorophenyl methoxy ethyl-4-3-phenylpropyl piperazine dihydrochloride
Información de solubilidad Soluble in DMSO to 50mM; Soluble to 5mM in water with warming.
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.49
Forma física Polvo