Learn More
Novus Biologicals™ GBL Overexpression Lysate
Código de producto. 18217742 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18217742 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18217742 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL110995
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
The GBL Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2161 and based on accession number NM_22372. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens G protein beta subunit-like (GBL), mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.