missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GBL Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30624223 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30624223 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30624223 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF4004MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

GBL Polyclonal antibody specifically detects GBL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GBL
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen G protein beta subunit-like, Gable, GbetaL, GBLPop3, Lst8, LST8MGC111011, Mammalian lethal with SEC13 protein 8, mLST8, MTOR associated protein, LST8 homolog (S. cerevisiae), POP3, Protein GbetaL, target of rapamycin complex subunit LST8, TORC subunit LST8, WAT1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human GβL, Met1-Gly327, Accession # Q9BVC4
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Hypoxia, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64223
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.