Descripción
GATA-3 Monoclonal specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for ELISA∣Flow Cytometry∣Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GATA-3 |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | GATA3/2446 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment of human GATA-3 protein (around aa 357-436) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P23771) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |