Description
GATA-1 Monoclonal specifically detects GATA-1 in Human, Baboon samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antígeno | GATA-1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 4F5 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) |
| Alias de gen | Eryf1, ERYF1GATA-binding protein 1 (globin transcription factor 1), GATA binding protein 1 (globin transcription factor 1), GATA-1erythroid transcription factor, GATA-binding factor 1, GF-1, GF1globin transcription factor 1, NF-E1 DNA-binding protein, NFE1erythroid transcription factor 1, transcription factor GATA1, XLTT |
| Símbolos de los genes | GATA1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Purified recombinant full length human GATA1 expressed in E. Coli. |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?