Learn More
GATA-1 Antibody (4F5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18587082 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
18587082 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Código de producto. 18587082 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1474920.025ml
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
GATA-1 Monoclonal specifically detects GATA-1 in Human, Baboon samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antígeno GATA-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4F5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Alias de gen Eryf1, ERYF1GATA-binding protein 1 (globin transcription factor 1), GATA binding protein 1 (globin transcription factor 1), GATA-1erythroid transcription factor, GATA-binding factor 1, GF-1, GF1globin transcription factor 1, NF-E1 DNA-binding protein, NFE1erythroid transcription factor 1, transcription factor GATA1, XLTT
Símbolos de los genes GATA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant full length human GATA1 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 42.7 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2623
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG2b
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.