Learn More
Gastrokine 1 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™
Código de producto. 30734592 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30734592 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30734592 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7287Z
Sheep Polyclonal Antibody
Gastrokine 1 Polyclonal antibody specifically detects Gastrokine 1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Gastrokine 1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 18 kDa antrum mucosa protein, AMP-18, AMP18BRICHOS domain containing 1, BRICD1, CA11MGC70354, FOV, foveolin, gastrokine 1, gastrokine-1, Protein CA11
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse Gastrokine 1, Tyr38-Tyr201, Accession # Q9CR36
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56287
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG