missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gastrin Antibody (GAST/2635), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18519831 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18519831 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18519831 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308703UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Gastrin Monoclonal antibody specifically detects Gastrin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Gastrin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon GAST/2635
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GAS, gastrin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Gastrin protein (Uniprot: P01350)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2520
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.