Learn More
GAS7 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18588010 Tienda Bio Techne Productos
Código de producto. 18588010 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297951MFV450
Rabbit Polyclonal Antibody
GAS7 Polyclonal antibody specifically detects GAS7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)