missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gas6 Antibody (100140) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 30672966 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30672966 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30672966 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8852Y

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Gas6 Monoclonal antibody specifically detects Gas6 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Gas6
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 100140
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Gas6, Asp118-Ala678, Accession # NP_000811
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2621
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.