missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gas6 Antibody (100130) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30664481 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30664481 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30664481 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8853D

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Gas6 Monoclonal antibody specifically detects Gas6 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Gas6
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 100130
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Gas6, Asp118-Ala678, Accession # NP_000811
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2621
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.