Descripción
GAS2 Polyclonal specifically detects GAS2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GAS2 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 550 |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | GAS-2, growth arrest-specific 2, growth arrest-specific protein 2, MGC32610 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human GAS2. |
| Método de purificación | Antigen Affinity-purified |
| Mostrar más |