Learn More
GAS2 Antibody (4E11), Novus Biologicals™
Código de producto. 18389988 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18389988 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18389988 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00002620M01
Mouse Monoclonal Antibody
GAS2 Monoclonal antibody specifically detects GAS2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GAS2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4E11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_005247
Alias de gen GAS-2, growth arrest-specific 2, growth arrest-specific protein 2, MGC32610
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GAS2 (NP_005247, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MCTALSPKVRSGPGLSDMHQYSQWLASRHEANLLPMKEDLALWLTNLLGKEITAETFMEKLDNGALLCQLAETMQEKFKESMDANKPTKNLPLKKIPCKTSAPSGSFFAR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2620
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ