missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAPDH Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18717903 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18717903 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18717903 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300326

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

GAPDH Polyclonal specifically detects GAPDH in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunoprecipitation (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GAPDH
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000, Simple Western 1:25, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunoprecipitation (Negative)
Formulación TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P16858
Alias de gen aging-associated gene 9 protein, EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, EC 2.6.99.-, G3PD, GAPD, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, MGC88685, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Símbolos de los genes GAPDH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This GAPDH antibody was developed againsted an epitope between residue 300 and the C-terminus of mouse GAPDH using the numbering given in entry NP_001001303.1 (GeneID 407972).
Peso molecular del antígeno 36 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Autophagy, Cancer, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Signal Transduction, Translation Control
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2597
Especificidad de la prueba Mouse. In tests of lysate from HeLa cells, reactivity with Human GAPDH was weak.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.