missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-Myc Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5057418 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18750794 0.025 mL 25 microlitros
18786873 - 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18750794 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB600336SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 16 publications

c-Myc Polyclonal specifically detects c-Myc in Human, Mouse, Insect, S. pombe samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Clasificación Polyclonal
Inmunógeno A synthetic peptide made to the human c-Myc Antibody (between residues 385-435) [Uniprot: P01106]
Cantidad 0.025 mL
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.