missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
c-Myc Polyclonal specifically detects c-Myc in Human, Mouse, Insect, S. pombe samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Polyclonal |
| Inmunógeno | A synthetic peptide made to the human c-Myc Antibody (between residues 385-435) [Uniprot: P01106] |
| Cantidad | 0.025 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?