Learn More
Gankyrin Antibody (1F4), Alexa Fluor™ 350, R&D Systems™
Código de producto. 18444103 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18444103 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18444103 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259400AF350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Gankyrin Monoclonal antibody specifically detects Gankyrin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Gankyrin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1F4
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 10, 26S proteasome regulatory subunit p28, ankyrin repeat protein, dJ889N15.2, gankyrin, hepatocellular carcinoma-associated protein p28-II, p28, p28(GANK), proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Gankyrin (1-226aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5716
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus