Learn More
Gandotinib, MedChemExpress
Código de producto. 16461677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16461677 50 mg 50 miligramos
16448217 5 mg 5 miligramos
16405508 10 mg 10 miligramos
16406086 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16461677
Marca: Medchem Express HY13034
MedChemExpress Gandotinib (LY2784544) is a potent JAK2 inhibitor with IC50 of 3 nM. Gandotinib (LY2784544) also inhibits FLT3, FLT4, FGFR2, TYK2, and TRKB with IC50 of 4, 25, 32, 44, and 95 nM.
Gandotinib (LY2784544) is a potent JAK2 inhibitor with IC50 of 3 nM. Gandotinib (LY2784544) also inhibits FLT3, FLT4, FGFR2, TYK2, and TRKB with IC50 of 4, 25, 32, 44, and 95 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gandotinib
CAS 1229236-86-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClFN7O
Cantidad 50 mg
Sinónimo LY2784544
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.40 mM)
SMILES CC1=NNC(NC2=NN3C(C(CN4CCOCC4)=C2)=NC(C)=C3CC5=CC=C(C=C5F)Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 469.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.94
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease