Learn More
gamma-Secretase Modulators, MedChemExpress
Código de producto. 16428138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16428138 10 mg 10 miligramos
16400598 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16428138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50900
MedChemExpress gamma-Secretase Modulators (Amyloid-β production inhibitor) is a Amyloid-β production inhibitor.
gamma-Secretase Modulators (Amyloid-β production inhibitor) is a Amyloid-β production inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Secretase Modulators
CAS 937812-80-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24F3N3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Amyloid-β production inhibitor γ-Secretase Modulators
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (206.83 mM)
SMILES O=C1N2[C@@H](COC[C@]2([H])CC/C1=C\C3=CC(OC)=C(C=C3)N4C=NC(C)=C4)C5=CC(F)=C(F)C(F)=C5
Peso molecular (g/mol) 483.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.48
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration