Learn More
gamma-secretase modulator 2, MedChemExpress
Código de producto. 16498098
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498098 10 mg 10 miligramos
16474017 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498098 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50754
MedChemExpress gamma-secretase modulator 2 is a potent and selective (gamma)-secretase modulator for treatment of Alzheimer(acute)s disease.
gamma-secretase modulator 2 is a potent and selective (gamma)-secretase modulator for treatment of Alzheimer(acute)s disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-secretase modulator 2
CAS 1093978-89-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22F4N6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (194.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC(F)=C2CCC1N3N=NC(C4=CC(OC)=C(N5C=NC(C)=C5)C=C4)=C3)CC(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 514.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.47
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration