Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de mantenimiento de esterilidad de sellado automático irradiada con rayos gamma
BIOPHARMA
Código de producto. 17766889 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in)
56 x 40,6 cm (16 x 22 in)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in)
76,2 x 61 cm (24 x 30 in)
94 x 63,5 cm (25 x 37 in)
Incluye:
1 Paq.
Paquetes de 5
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Incluye Tamaño de la unidad
17766889 94 x 63,5 cm (25 x 37 in) 1 Paq. paquete de 250
17716889 25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in) 1 Paq. paquete de 500
17890774 30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in) 1 Paq. paquete de 500
17726889 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in) 1 Paq. paquete de 500
17746889 50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in) 1 Paq. paquete de 500
17880774 56 x 40,6 cm (16 x 22 in) 1 Paq. paquete de 250
17756889 76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in) 1 Paq. paquete de 250
17808963 76,2 x 61 cm (24 x 30 in) 1 Paq. paquete de 250
17736889 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in) Paquetes de 5 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17766889 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor 3335ST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2650.00€
    2073.60€ / paquete de 250
    Ahorro 576.40€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-06-2027
Bolsa de mantenimiento de esterilidad autosellada irradiada con rayos gamma que se utiliza para cubrir artículos envueltos después de la esterilización para brindar protección contra factores ambientales que podrían comprometer la esterilidad.
  • Práctica versión de sellado automático que elimina la necesidad de un sellador térmico
  • Hecho de un material de poliolefina de grado médico transparente, resistente y de 3 mil de grosor
  • Cuenta con una ranura inicial para facilitar la apertura de la tapa sin necesidad de instrumentos cortantes que podrían dañar el contenido
  • Sometida a radiación gamma
  • Lote controlado
  • Listo para su uso
  • Empaquetado en sobres separables Tyvek™ fáciles de abrir
  • Minimiza los riesgos de contaminación
  • Simplifica el cumplimiento de los SOP
  • Elimine la necesidad de limpiar los instrumentos de escritura contaminados
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC, certificado de radiación
Tipo de tapón Autoadhesivo
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Incluye 1 Paq.
Material Poliolefina
Esterilidad Estéril
Sin látex Sí
Dimensiones (L x An) 94 x 63,5 cm (25 x 37 in)
Longitud (imperial) 37 in
Anchura (imperial) 25 in
Tipo de producto Portada
Capacidad (métrico) 27,4 L
Longitud (métrico) 94 cm
Anchura (métrico) 63.5 cm
Grosor (métrico) 76,2 μm