Learn More
Keystone Cleanroom Products Toalla absorbente irradiada gamma, 4 capas
Tienda Keystone Cleanroom Products ProductosDescripción
- Las toallas no tejidas irradiadas con gamma tienen una tasa de absorción muy alta, lo que permite que los trabajos de limpieza se completen rápidamente
- El producto está compuesto por varias capas de tejido celulosa de alta calidad con reforzamiento de scrim entre las capas para mayor durabilidad y buena acción de fregado
- Conocido por tener poco linting y buenas propiedades de secado con limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lavador |
| Color-coded | N.º |
| Tipo de mango | Ninguno |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de esterilidad |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Mostrar más |