missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ gamma-Glutamyl Transferase/GGT Activity Assay Kit (Colorimetric)

Código de producto. 18639130 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18639130 96 pruebas 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18639130 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP325925

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Assay Kit (Colorimetric)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Cantidad 96 pruebas
Especie Non-species specific
Título del producto
Seleccione un problema

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.