missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GALNTL6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18438320 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18438320 25 μL 25 microlitros
18289705 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18438320 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP18184525ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GALNTL6 Polyclonal specifically detects GALNTL6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GALNTL6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.4.1.41, GalNAc transferase 17, galNAc-T17, GALNT17Polypeptide GalNAc transferase 17, GaNTase 17, MGC44629, polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase-like 6, pp-GaNTase 17, Protein-UDP acetylgalactosaminyltransferase 17, Putative polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 17, UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 17, UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptideN-acetylgalactosaminyltransferase 20, UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptideN-acetylgalactosaminyltransferase-like 6
Símbolos de los genes GALNTL6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:DKHLVKSAEPGEQQTFPLGLGDGQFYSWTDGLRRKDWHDYESIQKEAMRSGKGEHGKPYPLTEEDHDDSAYRENGFNIFVSN
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 442117
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.