missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin-9 Antibody (1005438), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593475 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; DyLight 594
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18593475 0.1 mL; DyLight 594
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593475 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB20455M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin-9 Monoclonal antibody specifically detects Galectin-9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galectin-9
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1005438
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ecalectin, Gal-9, galectin 9, galectin-9, HUAT, lectin, galactoside-binding, soluble, 9, LGALS9A, MGC117375, MGC125973, MGC125974, Tumor antigen HOM-HD-21, urate transporter/channel protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived human Galectin-9, Ala2-Thr323, Accession # O00182
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3965
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.