missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin-3 Antibody (rLGALS3/7286), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593748 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593748 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593748 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324178AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin-3 Monoclonal antibody specifically detects Galectin-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galectin-3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rLGALS3/7286
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35,35 kDa lectin, Gal-3, galactin-3, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBPCBP35, galectin-3, GALIG, IgE-binding protein, L31, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, lectin, galactoside-binding, soluble, 3, LGALS2, MAC-2, Mac-2 antigen, MAC2GAL3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment around Galectin-3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Neuroscience, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3958
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.