missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galanin Antibody (581403) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 18582756 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18582756 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18582756 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5854K

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Galanin Monoclonal antibody specifically detects Galanin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galanin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 581403
Conjugado DyLight 488
Dilución Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GAL1, galanin, galanin prepropeptide, GALNgalanin-related peptide, GLNNgalanin-message-associated peptide, GMAP, MGC40167
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E.coli-derived recombinant human Galanin, Ala20-Ser123, Accession # P22466
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51083
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.