Learn More
Piezas de gadolinio, 20 mm y debajo, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11310669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11310669 50 g 50 g
11300669 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11310669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000118.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-54-2
Fórmula molecular Gd
Peso molecular (g/mol) 157.25
Número MDL MFCD00011022
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nombre IUPAC gadolinio
SMILES [Gd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Forma física Piezas, 20 mm y más pequeñas
Cantidad 50 g
Envase Envasado bajo argón en frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%