Learn More
Óxido de Gadolinio (III), TRC
Código de producto. 30240993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240993 25 g 25 g
30240936 10 g 10 g
30240644 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG12575325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12064-62-9
Fórmula molecular Gd2O3
Peso molecular (g/mol) 362.5
Sinónimo Digadolinium Trioxide, Gadolinia, Gadolinium Oxide, Gadolinium Oxide (GdO1.5), Gadolinium Sesquioxide, Gadolinium Trioxide, Gadolinium (3+) Oxide
Nombre IUPAC Oxo(oxogadoliniooxy)Gadolinium
SMILES O=[Gd]O[Gd]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium (III) Oxide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/2Gd.3O
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.8329