Learn More
Óxido de gadolinio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313448 25 g 25 g
11323448 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036355.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Gadolinium(III) oxide is used for vacuum deposition, synthesis of raw material for intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12064-62-9
Fórmula molecular Gd2O3
Peso molecular (g/mol) 362.50
Número MDL MFCD00011026
Clave InChI CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
Nombre IUPAC gadolinio(+);3+); oxígeno(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) oxide
Punto de fusión 2330°C
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,4326
Información de solubilidad Soluble in acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.5
Porcentaje de pureza 99.9%
Densidad 7.407 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gadolinium(III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium oxide