Learn More
Nitruro de gadolinio(III), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462747 1 g 1 g
15472747 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046709.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25764-15-2 | GdN | 171.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25764-15-2
Fórmula molecular GdN
Peso molecular (g/mol) 171.26
Número MDL MFCD00049943
Clave InChI FLATXDRVRRDFBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gadolinium nitride, gadolinium iii nitride, gadoliniumylidyneamine
PubChem CID 117632
Nombre IUPAC azanilidinagadolinio
SMILES N#[Gd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium (III) nitride
Color Negro
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.26
Porcentaje de pureza 99.5%