Learn More
Hidróxido de gadolinio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398488 5 g 5 g
11388488 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040507.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 100634-91-1 | GdH3O3 | 208.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100634-91-1
Fórmula molecular GdH3O3
Peso molecular (g/mol) 208.27
Número MDL MFCD00049930
Clave InChI ILCLBMDYDXDUJO-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC gadolinium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) hydroxide hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,4326
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.27 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%