Learn More
Cloruro de gadolinio(III) hexahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391009 5 g 5 g
11301019 25 g 25 g
11311019 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011287.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is employed in synthesis and NMR studies of the paramagnetic GdPCTA-[12] and GdPCTA-[13] complexes with possible use as contrast agents for magnetic resonance imaging..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13450-84-5
Fórmula molecular Cl3GdH12O6
Peso molecular (g/mol) 371.69
Número MDL MFCD00149732
Clave InChI PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
PubChem CID 197915
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Color Blanco
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,4326
Información de solubilidad soluble in water.
Nombre IUPAC gadolinio(3+);tricloruro;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.70 (263.61 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Olor Characteristic
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.424 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium chloride(GdCl3), hexahydrate