Learn More
Bromuro de gadolinio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326658 100 g 100 g
11336658 5 g 5 g
11346658 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11326658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013208.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30010-20-9 | Molecular Formula: Br3Gd | Molecular Weight: 396.96 g/mol
It acts as dopant material. It is employed in gamma-ray spectroscopy, medical imaging, nuclear and high energy physics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30010-20-9
Fórmula molecular Br3Gd
Peso molecular (g/mol) 396.96
Número MDL MFCD00049741
Clave InChI KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC gadolinium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) bromide hydrate
Punto de fusión 186°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.96 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton